Få mere at vide
Jodoeddikesyre, natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 10235940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235940 25 g Glasflaske 25g
10245940 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10235940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    792.65 DKK / 25g
    Spare 117.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 305-53-3 | C2H2INaO2 | 207,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305-53-3
Molekylær formel C2H2INaO2
Molekylvægt (g/mol) 207.93
MDL nummer MFCD00002686
InChI nøgle AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodoacetate, iodoacetic acid sodium salt, acetic acid, iodo-, sodium salt, sodium 2-iodoacetate, sodium monoiodoacetate, iodoacetate, sodium salt, sodium iodacetate, iodoacetic acid, sodium salt, unii-07814f2qri, ccris 9232
PubChem CID 5239
IUPAC navn natrium;2-iodacetat
SMIL C(C(=O)[O-])I.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetic acid, sodium salt
Smeltepunkt 208,0 °C til 210,0 °C
Farve Brun-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ICH2CO2Na
Mængde 25 g
Beilstein 02, 222
Fieser 13,116
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i æter
Formel vægt 207.93
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetic acid, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid, sodium salt