Få mere at vide
Jodoeddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 10635742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635742 50 g Glasflaske 50g
10071260 25 g Glasflaske 25g
10449230 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635742 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122280500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-69-7
Molekylær formel C2H3IO2
Molekylvægt (g/mol) 185.95
MDL nummer MFCD00002685
InChI nøgle JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC navn 2-iodeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetic acid
Navn note 97%
Smeltepunkt 79,0 °C til 83,0 °C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ICH2CO2H
Mængde 50 g
Beilstein 02, 222
Merck Index 15, 5068
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 600 g/L (20 c). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i æter
Formel vægt 185.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske