Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoacetic acid |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 79.0°C to 83.0°C |
| Farve | Brun til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | ICH2CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 02, 222 |
| Vis mere |