Få mere at vide
Jodoeddikesyre, 97+%
Beskrivelse
Iodeddikesyre bruges som et reagens til modifikation af sulfhydrylgrupper i organisk syntese. Det reagerer med cysteindel i proteiner for at forhindre gendannelse af disulfidbindinger under proteinsekventering. Det bruges også som et generelt reagens i acyleringsreaktioner såvel som i glycopeptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iodeddikesyre bruges som reagens til modifikation af sulfhydrylgrupper i organisk syntese. Det reagerer med cysteindel i proteiner for at forhindre gendannelse af disulfidbindinger under proteinsekventering. Det bruges også som et generelt reagens i acyleringsreaktioner såvel som i glycopeptidsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ethanol. Lidt opløseligt i ether og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoacetic acid |
| Smeltepunkt | 79 °C til 82 °C |
| Kogepunkt | 208 °C (dekomponering) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 1739079 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5025 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og ethanol. Let opløselig i ether og kloroform. |
| Vis mere |