Få mere at vide
Jodoeddikesyre, 97+%
Artikelnummer. 11489583
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489583 25 g 25g
11499583 100 g 100g
11409593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12410.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.35 DKK
    567.65 DKK / 25g
    Spare 63.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185,948 g/mol
Iodeddikesyre bruges som et reagens til modifikation af sulfhydrylgrupper i organisk syntese. Det reagerer med cysteindel i proteiner for at forhindre gendannelse af disulfidbindinger under proteinsekventering. Det bruges også som et generelt reagens i acyleringsreaktioner såvel som i glycopeptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodeddikesyre bruges som reagens til modifikation af sulfhydrylgrupper i organisk syntese. Det reagerer med cysteindel i proteiner for at forhindre gendannelse af disulfidbindinger under proteinsekventering. Det bruges også som et generelt reagens i acyleringsreaktioner såvel som i glycopeptidsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ethanol. Lidt opløseligt i ether og chloroform.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-69-7
Molekylær formel C2H3IO2
Molekylvægt (g/mol) 185.948
MDL nummer MFCD00002685
InChI nøgle JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC navn 2-iodeddikesyre
SMIL C(C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetic acid
Smeltepunkt 79 °C til 82 °C
Kogepunkt 208 °C (dekomponering)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 1739079
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5025
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og ethanol. Let opløselig i ether og kloroform.
Formel vægt 185.95
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid