Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoacetamide |
| Navn note | Molekylærbiologi og cellebiologi |
| Farve | Tan |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 185 |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |