Få mere at vide
Molecular Probes™ Jodacetamid Alkyn
Beskrivelse
Konjugater fremstillet med den thiol-reaktive alkyn, succinimidylester kan påvises med et azidholdigt molekyle i en klikkemi-reaktion. Klikkemi beskriver en klasse af kemiske reaktioner, der bruger bio-ortogonale eller biologisk unikke dele til at mærke og detektere et molekyle af interesse ved hjælp af en to-trins procedure. Totrinsreaktionsproceduren involverer en kobberkatalyseret triazoldannelse af et azid og en alkyn. Klikreaktioner har flere egenskaber: reaktionen mellem detektionsdelene er effektiv; ingen ekstreme temperaturer eller opløsningsmidler er påkrævet; reaktionsproduktet er stabilt; komponenterne i reaktionen er bioinerte; og måske vigtigst af alt, så opstår der ingen bivirkninger– mærket og detektionsmærkerne reagerer selektivt og specifikt med hinanden. I modsætning til traditionelle kemiske reaktioner, der bruger succinimidylestere eller maleimider, der målretter mod aminer og sulfhydryler– funktionelle grupper, der ikke er unikke– klik-kemi-mærkede molekyler kan påføres komplekse biologiske prøver og detekteres med hidtil uset følsomhed på grund af ekstremt lav baggrund.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Jodacetamid Alkyn |
| Molekylvægt (g/mol) | 223,01 Da |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C, udtørret og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Reaktiv gruppe | Jodacetamid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Alkylhalogenid, jodacetamid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- iodoacetamide alkyne
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Iodoacetamide