Få mere at vide
Iodoacetamide, 98%
Product Code. p-4509684 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 10346660
Brand: Thermo Scientific Acros 122270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-48-9
Molekylær formel C2H4INO
Molekylvægt (g/mol) 184.96
InChI nøgle PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC navn 2-iodacetamid
SMIL C(C(=O)N)I
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iodoacetamide
Smeltepunkt >90.0°C
Farve Beige eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex I) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ICH2CONH2
Mængde 5 g
Beilstein 02,223
Fieser 01,504
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 184.96
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodoacetamide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.