Få mere at vide
Jod(V)oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080376
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11365019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087682.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et oxidationsmiddel til at fjerne CO fra gassen
Jod (V) oxid bruges som et oxidationsmiddel til at fjerne carbonmonoxid fra gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12029-98-0
Molekylær formel I2O5
Molekylvægt (g/mol) 333.804
MDL nummer MFCD00011356
InChI nøgle BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC navn iodyliodat
SMIL O=I(=O)OI(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine (V) oxide
Smeltepunkt 275°C to 350°C (decomposition)
Farve Hvid til cremet
pH 1.1
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,5019
Opløselighedsinformation Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Formel vægt 333.81
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.08 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine(V) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodine oxide