Få mere at vide
Jod(V)oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375019
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375019 100 g 100g
11365019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087682.22
Request Bulk or Custom Format
Et oxidationsmiddel til at fjerne CO fra gassen
Jod (V) oxid bruges som et oxidationsmiddel til at fjerne carbonmonoxid fra gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12029-98-0
Molekylær formel I2O5
Molekylvægt (g/mol) 333.804
MDL nummer MFCD00011356
InChI nøgle BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC navn iodyliodat
SMIL O=I(=O)OI(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine (V) oxide
Smeltepunkt 275°C to 350°C (decomposition)
Farve Hvid til cremet
pH 1.1
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,5019
Opløselighedsinformation Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Formel vægt 333.81
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.08 g/mL