Få mere at vide
Jod(V)oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jod (V) oxid bruges som et oxidationsmiddel til at fjerne carbonmonoxid fra gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine (V) oxide |
| Smeltepunkt | 275°C to 350°C (decomposition) |
| Farve | Hvid til cremet |
| pH | 1.1 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3085 |
| Merck Index | 14,5019 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide. |
| Formel vægt | 333.81 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodine(V) oxide
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine oxide