Få mere at vide
Iodine Trichloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine Trichloride |
| Smeltepunkt | >60°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| Tæthed | 3.12 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00036291 |
| Synonym | Iodine trichloride, Iodine trichloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.26 |
| Grad | Research |