Få mere at vide
Jodtrichlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037297
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15482418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56005.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 865-44-1 | Cl3I | 233.254 g/mol
Jodtrichlorid kan bruges til at introducere jod og klor i organisk syntese. Det bruges også som topisk antiseptisk og som laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jodtrichlorid kan bruges til at introducere jod og klor i organisk syntese. Det bruges også som topisk antiseptisk og som laboratoriereagens.
Opløselighed Opløselig ved
nedbrydning.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-44-1
Molekylær formel Cl3I
Molekylvægt (g/mol) 233.254
MDL nummer MFCD00036291
InChI nøgle PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
PubChem CID 70076
IUPAC navn trichlor-$l^{3}-iodan
SMIL ClI(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine trichloride
Mængde 5 g
Lineær formel ICl3
FN nummer UN3085
Merck Index 14,5020
Opløselighedsinformation Soluble with decomposition.
Formel vægt 233.26
Procent renhed 97%
Følsomhed Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine trichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodine chloride