Få mere at vide
Jodtrichlorid, 97%
Beskrivelse
Jodtrichlorid kan bruges til at introducere jod og klor i organisk syntese. Det bruges også som topisk antiseptisk og som laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Jodtrichlorid kan bruges til at introducere jod og klor i organisk syntese. Det bruges også som topisk antiseptisk og som laboratoriereagens.
Opløselighed Opløselig ved
nedbrydning.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine trichloride |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Lineær formel | ICl3 |
| FN nummer | UN3085 |
| Merck Index | 14,5020 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig med nedbrydning. |
| Formel vægt | 233.26 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Iodine trichloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine chloride