Få mere at vide
Iodine, TRC
Artikelnummer. 30405199
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30405199 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30405199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6667505G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
CAS 7553-56-2
Mængde 5 g
Molekylær formel I2
Synonym Iodine, Actomar, DentaPure DP 90, Diatomic iodine, Diiodine, Eranol, Iodel FD, Iodine (127I2), Iodine Colloidal, Iodine Crystals, Iodine Molecule (I2), Iodine Sublimed, Iosan Superdip, Jodosan, Molecular Iodine, NSC 42355, Tegodyne, eXIA 160
InChI formel InChI=1S/I2/c1-2
SMIL II
IUPAC navn molecular iodine
Molekylvægt (g/mol) 253.81
Formel vægt 253.8089