Få mere at vide
Iodine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| CAS | 7553-56-2 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | I2 |
| Synonym | Iodine, Actomar, DentaPure DP 90, Diatomic iodine, Diiodine, Eranol, Iodel FD, Iodine (127I2), Iodine Colloidal, Iodine Crystals, Iodine Molecule (I2), Iodine Sublimed, Iosan Superdip, Jodosan, Molecular Iodine, NSC 42355, Tegodyne, eXIA 160 |
| InChI formel | InChI=1S/I2/c1-2 |
| SMIL | II |
| IUPAC navn | molecular iodine |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.81 |
| Formel vægt | 253.8089 |