Få mere at vide
Jod, specificeret i henhold til kravene fra Ph.Eur, BP, USP
Artikelnummer. 15562323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15562323 250 g 250g
15552323 50 g 50g
15501483 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15562323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457762500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC navn dijod
SMIL II
Tekniske data
Kogepunkt 185,0 °C
Kemisk navn eller materiale Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP
Smeltepunkt 113,0 °C
Mængde 250 g
Lineær formel I2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i vandige opløsninger af HI eller iodider, opløselig i alkohol, carbondisulfid, chloroform, ether, CCl4 og glycerol
Formel vægt 253.81
Procent renhed 99,8 til 100,5 % (iodometri)