Få mere at vide
Jodopløsning, Wij'S, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073148 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10548230
Brand: Fisher Chemical J/4500/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2,5 L, 118 grader C, Amber, 17 grader C, 11354, plastbelagt glasflaske, flydende, 2,1, 11 mmHg ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 11354
Tekniske data
Kogepunkt 118 °C
Smeltepunkt 17°C
Farve Ravgul
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 11mmHg at 20°C
Tæthed Vapor Density: 2.1