Få mere at vide
Jodopløsning, Wij'S, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10548230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10548230 1 L 1 L
10476870 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10548230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4500/PB15
 Begrænset vare
På lager
2,5 L, 118 grader C, Amber, 17 grader C, 11354, plastbelagt glasflaske, flydende, 2,1, 11 mmHg ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 11354
Tekniske data
Kogepunkt 118 °C
Smeltepunkt 17 °C
Farve Ravgul
pH 2
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 11 mmHg ved 20 °C
Tæthed Dampdensitet: 2,1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution - Wij``s
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride