Få mere at vide
Jodopløsning, volumetrisk, 0,025 MI 2 (0,05 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15675430 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15675430 500 mL Glasflaske 500ml
15665430 100 mL Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 405353500ML
Request Bulk or Custom Format
Volumetrisk, 0,025 M I2 (0,05N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC navn molekylært jod
SMIL II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine solution
Navn note Volumetric, 0.025M I2 (0.05N)
Mængde 500 mL
Beilstein 3587194
Formel vægt 253.81g/mol
Emballage Glasflaske
Udseende Liquid
Tæthed 1.03g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine, Potassium iodide