missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Jodopløsning, 0,05 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.05 M |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iodine, 0.05M. Volumetric solution European Pharmacopoeia (Ph Eur) Ref: 3002700
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium iodide, iodine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion