Få mere at vide
Jodopløsning, 0,01 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Emballage | Glasflaske |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.01 M |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |