Få mere at vide
Jodopløsning, ifølge Wijs, 0,1 mol ICl/l
Artikelnummer. 10701911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701911 1 L Glasflaske 1 L
10539623 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270570010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0 , 64-19-7
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine solution
Farve Brun
Kogepunkt 117,8 °C
Smeltepunkt 17,2 °C
Koncentration 0,098 til 0,113M
Fieser 16,182
Tæthed 1.0600g/mL
Merck Index 15, 5060
Formel vægt 162.36
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.06
Mængde 1 L
Flammepunkt 40 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution according to Wijs
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.