Få mere at vide
Jodopløsning, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 gal.
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Beskrivelse
- Ideel til ASTM D1510 applikationer
- Pakket i en ravfarvet glasflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H2O, KI |
| CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 gal. |
| Analyseprocentområde | Iodine: 99.8%, Potassium Iodide: 99% |
| Molekylær formel | IK |
| Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI nøgle | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [K+].[I-] |
| IUPAC navn | kalium; jodid |
| Vis mere |