Få mere at vide
Jodopløsning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
I2, CAS-nummer-7553-56-2, tinkturjod, sublimeret jod, jodopløsning, jodkrystaller, jod, iod, dijod, vistarin, iod, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brun, PNDPGZBMCOMUcular i-UHFF, mol. 11355, 253.809, ravfarvet glasflaske, flydende, 807, II, 0,7, 14 mmHg
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Damptryk | 14mmHg |
| Dampdensitet | 0.7 |
| pH | 5 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Grad | pH.Eur. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iodine solution 0.05M (0.1N)
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide, Iodine