Få mere at vide
Jodopløsning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10375800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10375800 2.5 L 2.5 L
10625112 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10375800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/4410/17
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
I2, CAS-nummer-7553-56-2, tinkturjod, sublimeret jod, jodopløsning, jodkrystaller, jod, iod, dijod, vistarin, iod, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brun, PNDPGZBMCOMUcular i-UHFF, mol. 11355, 253.809, ravfarvet glasflaske, flydende, 807, II, 0,7, 14 mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC navn molekylært jod
SMIL II
Specifications
Farve Brun
Smeltepunkt 0 °C
Emballage Ravfarvet glasflaske
Damptryk 14mmHg
Dampdensitet 0.7
pH 5
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine