Få mere at vide
Jodopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15684790 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15684790
Brand: Honeywell-Fluka 350904X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine solution
Navn note volumetric, 0.05 M I2 (0.1N)
Mængde 4 x 2.5 L
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
IUPAC navn molekylært jod
Formel vægt 253.81
Grad Reagens Ph. Eur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: iodine