Få mere at vide
Jodopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15604800 6 x 1 L Pakke med 6
15664790 1 L 1 L
15674790 2.5 L 2.5 L
15694790 5 L 5 L
15684790 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15604800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 350906X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2 , 7681-11-0 , 7732-18-5
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine solution
Navn note Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
CAS min % ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000%
Mængde 6 x 1 L
Lineær formel I2
Beilstein 3587194
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC navn dijod
Grad Reagens Ph. Eur.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05 M I2 (0.1N)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine