missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Jodopløsning, 0,005 M, Chem-Lab
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Jod er et ikke-metallisk grundstof i halogengruppen. Det er et ernæringsmæssigt essentielt element, især vigtigt i skjoldbruskkirtelhormonsyntesen. I opløsning har det anti-infektionsegenskaber (når det bruges topisk).
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7553-56-2, 7732-18-5 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | I2 |
| MDL nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
| Synonym | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
| InChI nøgle | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | II |
| IUPAC navn | dijod |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.81 |
| PubChem CID | 807 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion