Få mere at vide
Jodopløsning, 0,05M, Chem-Lab
Artikelnummer. 10600803
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10600803 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10600803 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1002.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 DKK
    219.41 DKK / 1 L
    Spare 76.59 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Anvendes i laboratorier til nøjagtig volumetrisk analyse og titreringer. Jodopløsning, 0,05M, Chem-Lab er en standardiseret opløsning med 12,69g I2 pr. 1L vand. Det bruges også topisk som et desinfektionsmiddel og antibakterielt middel. (Kalibrer før brug.)
Jod er et ikke-metallisk grundstof i halogengruppen. Det er et ernæringsmæssigt essentielt element, især vigtigt i skjoldbruskkirtelhormonsyntesen. I opløsning har det anti-infektionsegenskaber (når det bruges topisk).
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2 , 7732-18-5
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Tekniske data
pH 5,8 – 6,2
Mængde 1 L
IUPAC navn molekylært jod
Formel vægt 253,81 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05mol/L
Tæthed 1.02g/mL