Få mere at vide
Jodopløsning, 0,005 M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900764 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12900764 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12900764 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 116 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.005mol/L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine 0.05M Volumetric solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine