Få mere at vide
Iodine, resublimed crystals, ACS, 99.8%
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 183°C to 186° (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Farve | Grå-lilla |
| Fysisk form | Prills or Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Formel vægt | 253.81 |
| Grad | ACS |
| Lugt | Irritating |
| Udseende | Bluish-black |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iodine, resublimed crystals
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312 + H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur