Få mere at vide
Jod, resublimerede krystaller, ACS, 99,8 %
Artikelnummer. 11314947
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314947 100 g 100g
11324947 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041955.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC navn molekylært jod
SMIL II
Tekniske data
Kogepunkt 183 °C til 186° (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Iodine
Farve Grå-lilla
Fysisk form Prills or Crystals
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.8%
Formel vægt 253.81
Grad ACS
Lugt Irriterende
Udseende Blå-sort
Tæthed 4,930 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine, resublimed crystals
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.