Få mere at vide
Jod, resublimerede krystaller, 99,9985% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™ Artikelnummer.: 11380789
Jod, resublimerede krystaller, 99,9985% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™
Artikelnummer. 11380789
25 g, 25g
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11380789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010619.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Tekniske data
Kogepunkt 183°C to 186°C
Kemisk navn eller materiale Iodine
Smeltepunkt 183°C to 186° (sublimation)
Farve Sort-Blå
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9985% (Metals basis)
FN nummer 3495
IUPAC navn molekylært jod
Formel vægt 253.81
Lugt Irritating
Udseende Bluish-black crystals
Tæthed 4.93 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP12K025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/03/2024 Artikelnummer010619.22,010619.88,010619.14,010619.36
PartinummerP27J020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/05/2023 Artikelnummer010619.14
PartinummerM17G037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010619.22,010619.88,010630.36,010619.14,010619.36
Partinummer980129 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010619.22,010619.88,010630.36,010619.14,010619.36
PartinummerE09Y006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010619.22,010619.88,010630.36,010619.14,010619.36
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Jod, resublimerede krystaller, 99,9985% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™ >