Få mere at vide
Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15675150 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Emballage:
Drum With Inliner
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
12kg
2.5kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15675150 50 g Glass Bottle 50g
15665150 500 g Glass Bottle 500g
15655150 2.5 kg Glass Bottle 2.5kg
15645150 12 kg Drum With Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15675150 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 37655850G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, chips,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Tekniske data
Kogepunkt 184°C (literature)
Kemisk navn eller materiale Iodine
Smeltepunkt 113°C (literature)
Navn note Reagent Grade, chips, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 50 g
Lineær formel CHCl3
FN nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC navn molecular iodine
Formel vægt 253.81
Procent renhed ≥99%
Grad Reagent
Emballage Glass Bottle
Tæthed 4.930 g/cm3