Få mere at vide
Jod, puris., Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
Pakke med 6
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | 3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC navn | molecular iodine |
| Formel vægt | 253.81g/mol |
| Procent renhed | 99.8 to 100.5% |
| Grad | puriss. |
| Damptryk | 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
| Vis mere |