Få mere at vide
Jod, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690650 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15690650 1 kg 1kg
15600660 25 g 25g
15680650 100 g 100g
15610660 500 g 500g
15620660 6 x 100 g Pakke med 6
15630660 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15690650 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 030021KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3025.00 DKK
    2789.52 DKK / 1kg
    Spare 235.48 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP
Mængde 1 kg
FN nummer 3495
Beilstein 3587194
IUPAC navn dijod
Formel vægt 253,81 g/mol
Procent renhed 99,8 til 100,5 %
Grad puriss.
Damptryk 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C)
Tæthed Dampdensitet: 9 (vs luft)