Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Sfærer |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Damptryk | 0,41 hPa ved 25 °C |
| Tæthed | 8.8 (Air = 1.0) |
| Lineær formel | I2 |
| Merck Index | 15, 5057 |
| IUPAC navn | dijod |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodine
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P273-Undgå udledning til miljøet.