Få mere at vide
Jodmonochlorid, TRC
Artikelnummer. 30389728
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30389728 100 g
1 options
Artikelnummer. 30389728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI666760100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine chloride
CAS 7790-99-0
Molekylær formel Cl I
Mængde 100 g
Synonym Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride
InChI formel InChI=1S/ClI/c1-2
SMIL ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.357
Formel vægt 161.873