Få mere at vide
jod monochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
ICl bruges som katalysator i organisk syntese. Det er kilden til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det bruges til at bestemme jodværdien af et stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 96°C to 98°C |
| Kemisk navn eller materiale | Iodine monochloride |
| Smeltepunkt | 25°C to 27°C |
| Fysisk form | Crystalline, Liquid |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3902972 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide. |
| Formel vægt | 162.36 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Tæthed | 3.1822 g/mL |