Få mere at vide
Jodmonochlorid
Artikelnummer. 11373478
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373478 100 g 100g
15491507 25 g 25g
11383478 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039104.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
ICl bruges som katalysator i organisk syntese. Det er kilden til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det bruges til at bestemme jodværdien af et stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kogepunkt 96 °C til 98 °C
Kemisk navn eller materiale Iodine Chloride
Smeltepunkt 25 °C til 27 °C
Fysisk form Krystallinsk, flydende
Mængde 100 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Tæthed 3.1822
Beilstein 3902972
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, æter, kulstofdisulfid.
Formel vægt 162.36