Få mere at vide
Iodine Monochloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834161
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834161 250 g
15824161 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15834161 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8047710250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Tekniske data
Kogepunkt 97°C/1013 hPa (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Iodine Monochloride
Smeltepunkt 14°C to 27°C
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00011354
Synonym Iodine monochloride, Iodine chloride, Chlorine iodide, Iodine monochloride
Molekylvægt (g/mol) 162.36
Grad Research
Tæthed 3.1 g/cm3 at 29°C