Få mere at vide
Iodine Monochloride, Reagent grade, ≥95%, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >97°C |
| Kemisk navn eller materiale | Iodine Monochloride |
| Smeltepunkt | 27°C |
| Farve | Brown to Red |
| Fysisk form | Liquid or Solid |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | ICl |
| FN nummer | UN1792 |
| Formel vægt | 162.36g/mol |
| Procent renhed | ≥95% |
| Vis mere |