Få mere at vide
Iodine monochloride, approx. 0.22N soln. in glacial acetic acid
Artikelnummer. p-4407449
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 11336129
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042647.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Determination of Iodine Absorption Number of Fats | CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Til bestemmelse af jodabsorptionsantal af fedtstofferJodmonochlorid anvendes som katalysator i organisk syntese. Det er kilden til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det bruges til at bestemme jodværdien af et stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fugt- og lysfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide.
Formel vægt 162.36
Tændingspunkt 485°C (905°F) (acetic acid)
Følsomhed Light and moisture sensitive
Udseende Liquid