Få mere at vide
Jodmonochlorid, ca. 0,22N soln i istidseddike
Artikelnummer. 11345367
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345367 1 L 1 L
11336129 500 mL 500ml
11355367 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042647.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
For bestemmelse af jodoptagelsesmængden af fedtstoffer | CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Til bestemmelse af jodabsorptionsantal af fedtstofferJodmonochlorid anvendes som katalysator i organisk syntese. Det er kilden til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det bruges til at bestemme jodværdien af et stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fugt- og lysfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, æter og kulstofdisulfid.
Formel vægt 162.36
Tændingspunkt 485 °C (905 °F) (eddikesyre)
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Udseende Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monochloride, approx. 0.22N solution in glacial acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride