Få mere at vide
Jodmonochlorid, ACS
Artikelnummer. 11498480
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498480 100 g 100g
11408490 25 g 25g
11488480 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044348.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Fugt- og lysfølsomhed | CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Jodmonochlorid bruges som katalysator i organisk syntese. Det er kilden til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det bruges til at bestemme jodværdien af et stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kogepunkt 96 °C til 98 °C
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Smeltepunkt 25 °C til 27 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Sort-rød
Fysisk form Crystalline, Liquid
Mængde 100 g
Beilstein 3902972
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, æter, kulstofdisulfid.
Formel vægt 162.36
Grad ACS
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Udseende Rød-sort krystallinsk/flydende
Tæthed 3,182 g/cm3