Få mere at vide
Iodine monochloride, ACS
Artikelnummer. 11488480
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488480 500 g 500g
11408490 25 g 25g
11498480 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488480 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044348.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fugt- og lysfølsom
Jodmonochlorid bruges som katalysator i organisk syntese. Det er kilden til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det bruges til at bestemme jodværdien af et stof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kogepunkt 96°C to 98°C
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Smeltepunkt 25°C to 27°C
Navn note For analysis ACS
Farve Sort-rød
Fysisk form Crystalline, Liquid
Mængde 500 g
Beilstein 3902972
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formel vægt 162.36
Grad ACS
Følsomhed Light and moisture sensitive
Udseende Red-black crystalline/liquid
Tæthed 3.182