Få mere at vide
Iodine monochloride, ACS reagent
Artikelnummer. p-43815 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10108040
Brand: Thermo Scientific Acros 412361000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kogepunkt 97.0°C
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Smeltepunkt 26.0°C
Farve Brun-Rød
Fysisk form Fuming Liquid
Mængde 100 g
Lineær formel ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Formel vægt 162.36
Procent renhed 1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent)
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.2
Tæthed 3.2000g/mL