Få mere at vide
Jodmonochlorid, ACS-reagens
Artikelnummer. 10371781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371781 500 g Glasflaske 500g
10108040 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412365000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kogepunkt 97,0 °C
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Smeltepunkt 26,0 °C
Farve Brun-Rød
Fysisk form Fuming Liquid
Mængde 500 g
Lineær formel ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: nedbrydes, opløselige i ethanol, ether og cs2
Formel vægt 162.36
Procent renhed 1,0 til 1,2 (I/Cl-forholdet for WIJS-løsningen fremstillet fra reagensen)
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.2
Tæthed 3.2000g/mL