Få mere at vide
Jodmonochlorid, 1 M soln. i dichlorometan
Artikelnummer. 15467945
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467945 500 mL 500ml
15457945 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31938.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Jodmonochlorid er et nyttigt reagens i organisk syntese og kilde til I+. Det bruges som en kilde til elektrofilt iod i syntesen af visse aromatiske iodider. Det spalter også C-Si-bindinger. Jodmonochlorid vil også tilføje til dobbeltbindingen i alkener for at give chlor-iod alkaner. Det kan opløses i eddikesyre for at lave Wijs opløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-99-0
Molekylær formel ClI
Molekylvægt (g/mol) 162.35
MDL nummer MFCD00011354
InChI nøgle QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC navn iodchloran
SMIL ClI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine monochloride
Lineær formel ICl
FN nummer UN2922
Koncentration 1 M opløsning i dichlormethan
Tæthed 1.42
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 162.36
Mængde 500 mL
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed