Få mere at vide
Jodmonobromid, TRC
Artikelnummer. 30391136
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30391136 50 g
1 options
Artikelnummer. 30391136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI66675550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7789-33-5
Mængde 50 g
Molekylær formel I Br
Synonym Iodine monobromide, Iodobromine
InChI formel InChI=1S/BrI/c1-2
SMIL BrI
Molekylvægt (g/mol) 206.81
Formel vægt 205.8228